Learn More
(3-metilisoxazol-5-ilmetil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586534
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
154016-55-4
C5H8N2O
112.132
MFCD06738858
JKVMPILAJBLISV-UHFFFAOYSA-N
3-methylisoxazol-5-ylmethyl amine, 3-methylisoxazol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-3-methylisoxazole, 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 3-methylisoxazol-5-yl methylamine, 1-3-methylisoxazol-5-yl methanamine, 5-isoxazolemethanamine, 3-methyl, 1-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 1-3-methyl-5-isoxazolyl methanamine, c-3-methyl-isoxazol-5-yl-methylamine
16481072
(3-metil-1,2-oxazol-5-il)metanamina
CC1=NOC(=C1)CN
154016-55-4
C5H8N2O
112.132
MFCD06738858
JKVMPILAJBLISV-UHFFFAOYSA-N
3-methylisoxazol-5-ylmethyl amine, 3-methylisoxazol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-3-methylisoxazole, 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 3-methylisoxazol-5-yl methylamine, 1-3-methylisoxazol-5-yl methanamine, 5-isoxazolemethanamine, 3-methyl, 1-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 1-3-methyl-5-isoxazolyl methanamine, c-3-methyl-isoxazol-5-yl-methylamine
16481072
(3-metil-1,2-oxazol-5-il)metanamina
CC1=NOC(=C1)CN
Nombre del producto químico o material (3-Methylisoxazol-5-ylmethyl)amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 97%