Learn More
3-Ácido metilhexanoico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15492172
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
3780-58-3
C7H14O2
130.19
NZQMQVJXSRMTCJ-UHFFFAOYSA-N
3-methylcaproic acid, 3-methyl-hexanoic acid, hexanoic acid, 3-methyl, 3-methylhexylic acid, 3-methyl hexanoic acid, hexanoicacid,3-methyl, 3-methyl-2-hexanoic acid, 2-02-00-00298 beilstein handbook reference
95315
ácido 3-metilhexanoico
CCCC(C)CC(=O)O
3780-58-3
C7H14O2
130.19
NZQMQVJXSRMTCJ-UHFFFAOYSA-N
3-methylcaproic acid, 3-methyl-hexanoic acid, hexanoic acid, 3-methyl, 3-methylhexylic acid, 3-methyl hexanoic acid, hexanoicacid,3-methyl, 3-methyl-2-hexanoic acid, 2-02-00-00298 beilstein handbook reference
95315
ácido 3-metilhexanoico
CCCC(C)CC(=O)O
Nombre del producto químico o material 3-Methylhexanoic acid
Punto de ebullición 215.0°C to 216.0°C
Temperatura de inflamación 102°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to max. 104% min. (Acid)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methylhexanoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.