Learn More
3-Methylcrotonic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 3-Methyl-2-butenoic Acid |
| CAS | 541-47-9 |
| Molecular Formula | C5 H8 O2 |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | 2-Butenoic acid, 3-methyl-, Crotonic acid, 3-methyl- (8CI), 3-Methyl-2-butenoic acid, 3,3-Dimethylacrylic acid, 3-Methylcrotonic acid, NSC 2549, NSC 97179, Senecioic acid, β,β-Dimethylacrylic acid, β-Methylcrotonic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)3-5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(=CC(=O)O)C |
| IUPAC Name | 3-methylbut-2-enoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 100.116 |
| Formula Weight | 100.052 |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?