Learn More
3-Methylbutanamide, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge BTB12988EE
Detalles adicionales : CAS : 541-46-8 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10650525
  • 151.20€ / 50 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
541-46-8
101.149
SANOUVWGPVYVAV-UHFFFAOYSA-N
10930
CC(C)CC(=O)N
C5H11NO
MFCD00014807
isovaleramide, butanamide, 3-methyl, 3-methylbutyramide, isovaleric amide, isopentanamide, beta-methylbutyramide, isovaleric acid amide, unii-9cp4kb634m, isovaleramide usan, .beta.-methylbutyramide
3-methylbutanamide
Especificación
3-Methylbutanamide
541-46-8
100.0
C5H11NO
isovaleramide, butanamide, 3-methyl, 3-methylbutyramide, isovaleric amide, isopentanamide, beta-methylbutyramide, isovaleric acid amide, unii-9cp4kb634m, isovaleramide usan, .beta.-methylbutyramide
CC(C)CC(=O)N
101.149
101.15
50g
96.5
97%
MFCD00014807
SANOUVWGPVYVAV-UHFFFAOYSA-N
3-methylbutanamide
10930
97%
Videos
SDS Documentación