Learn More
Alfa Aesar™ 3-Methylbenzyl isothiocyanate, 99%
Marca:  Alfa Aesar™ H54893.03
Detalles adicionales : CAS : 3696-66-0 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451048
  • 105.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
3696-66-0
163.238
NUXFAFWRXGFTQJ-UHFFFAOYSA-N
138010
CC1=CC(=CC=C1)CN=C=S
C9H9NS
MFCD00060410
3-methylbenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-3-methylbenzene, 3-methylbenzylisothiocyanate, benzene,1-isothiocyanatomethyl-3-methyl, 1-isothiocyanatomethyl-3-methyl-benzene, 1-isothiocyanatomethyl-3-methyl-benzene, 1-isothiocyanatomethyl-3-methylbenzene #
1-(isothiocyanatomethyl)-3-methylbenzene
Especificación
3-Methylbenzyl isothiocyanate
127°C (2mmHg)
1g
C9H9NS
UN2922
NUXFAFWRXGFTQJ-UHFFFAOYSA-N
1-(isothiocyanatomethyl)-3-methylbenzene
138010
Liquid
1.09g/mL
Brown
3696-66-0
MFCD00060410
3-methylbenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-3-methylbenzene, 3-methylbenzylisothiocyanate, benzene,1-isothiocyanatomethyl-3-methyl, 1-isothiocyanatomethyl-3-methyl-benzene, 1-isothiocyanatomethyl-3-methyl-benzene, 1-isothiocyanatomethyl-3-methylbenzene #
CC1=CC(=CC=C1)CN=C=S
163.238
163.24
99%