Learn More
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid, 98%, ACROS Organics™
Product Code. 10580902 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
1g
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10580902 1 g Glass bottle 1g
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10580902 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 356360010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
CAS 24673-56-1
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 192.0°C to 197.0°C
Color Beige
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C10H8O3
MDL Number MFCD00060511
Quantity 1 g
Synonym 3-methylbenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl-benzofuran-2-carboxylic acid, 3-methylbenzo b furan-2-carboxylic acid, cambridge id 5100668, acmc-1cp97, 3-methylbenzofuran-2-carboxylicacid, 3-methylbenzofuran 2 carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 3-methyl
InChI Key YMZTUCZCQMQFMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(OC2=CC=CC=C12)C(=O)O
IUPAC Name 3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 176.171
PubChem CID 600591
Formula Weight 176.17
Percent Purity 98%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid, 98%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.