Learn More
Ácido 3-metilbenzo[b]tiofeno-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027682
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3133-78-6
C10H8O2S
192.232
MFCD01830305
YVKLUKXESFJRCE-UHFFFAOYSA-N
3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-methylbenzothiophene-2-carboxylic acid, acmc-20a6oy, methylbenzothiophene-carboxylic, 3-methylthianaphthene-2-carboxylic acid, 3-methyl 2-benzo b thiophenecarboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 3-methyl
821868
ácido 3-metil-1-benzotiofeno-2-carboxílico
CC1=C(SC2=CC=CC=C12)C(=O)O
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3133-78-6
C10H8O2S
192.232
MFCD01830305
YVKLUKXESFJRCE-UHFFFAOYSA-N
3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-methylbenzothiophene-2-carboxylic acid, acmc-20a6oy, methylbenzothiophene-carboxylic, 3-methylthianaphthene-2-carboxylic acid, 3-methyl 2-benzo b thiophenecarboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 3-methyl
821868
ácido 3-metil-1-benzotiofeno-2-carboxílico
CC1=C(SC2=CC=CC=C12)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Punto de fusión 241°C to 244°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.24
Porcentaje de pureza 97%