Learn More
Clorhidrato de 3-metilbencenocaarboximidamida, 95 %, Maybridge
Marca:  Maybridge SPB08395EA
Detalles adicionales : CAS : 20680-59-5 Peso : 0.06000kg
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10039461
  • 277.00€ / 10 g
Envío estimado: 16-08-2021
20680-59-5
170.64
QEAXZIMXYPAZAX-UHFFFAOYSA-N
2800701
CC1=CC=CC(=C1)C(=N)N.Cl
C8H11ClN2
MFCD02180878
3-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride, 3-methylbenzimidamide hydrochloride, 3-methyl-benzamidine hydrochloride, 3-methylbenzene-1-carboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, 3-methyl-, monohydrochloride, m-toluamidine hydrochloride, 3-methylbenzamidine, hydrochloride, 3-methylbenzenecarboxamidine, chloride, 3-methylbenzenecarboximidamide hcl, 3-carbamimidoyltoluene hydrochloride
3-metilbencenocarboximidamida; clorhidrato
Especificaciones
3-Methylbenzenecarboximidamide hydrochloride
10g
97.0
C8H11ClN2
MFCD02180878
QEAXZIMXYPAZAX-UHFFFAOYSA-N
3-metilbencenocarboximidamida; clorhidrato
2800701
97%
Frasco de vidrio ámbar
20680-59-5
95%
CH3C6H4C(=NH)NH2·HCl
3-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride, 3-methylbenzimidamide hydrochloride, 3-methyl-benzamidine hydrochloride, 3-methylbenzene-1-carboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, 3-methyl-, monohydrochloride, m-toluamidine hydrochloride, 3-methylbenzamidine, hydrochloride, 3-methylbenzenecarboxamidine, chloride, 3-methylbenzenecarboximidamide hcl, 3-carbamimidoyltoluene hydrochloride
CC1=CC=CC(=C1)C(=N)N.Cl
170.64
170.64
Videos
SDS Documentos
Certificados