Learn More
3-Metilanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025784
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
100-84-5
C8H10O
122.17
MFCD00008395
OSIGJGFTADMDOB-UHFFFAOYSA-N
3-methylanisole, 3-methoxytoluene, m-methylanisole, m-cresol methyl ether, m-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-3-methyl, anisole, m-methyl, methyl m-tolyl ether, m-cresyl methyl ether, methyl m-cresyl ether
7530
1-metoxi-3-metilbenceno
COC1=CC=CC(C)=C1
100-84-5
C8H10O
122.17
MFCD00008395
OSIGJGFTADMDOB-UHFFFAOYSA-N
3-methylanisole, 3-methoxytoluene, m-methylanisole, m-cresol methyl ether, m-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-3-methyl, anisole, m-methyl, methyl m-tolyl ether, m-cresyl methyl ether, methyl m-cresyl ether
7530
1-metoxi-3-metilbenceno
COC1=CC=CC(C)=C1
3-Methylanisole, is widely used in chemical reaction as intermediates to obtain target materials such as dyes, pharmaceuticals, perfumes, photo initiators and agrochemicals. It is also used as a solvent and in perfumery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metilanisol se utiliza ampliamente en las reacciones químicas como intermediario para obtener materiales objetivo como colorantes, productos farmacéuticos, perfumes, fotoiniciadores y productos agroquímicos. También se utiliza como disolvente y en perfumería.
Solubilidad
Soluble en alcohol e insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Methylanisole
Densidad 0.969
Punto de ebullición 175°C to 176°C
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.513
Cantidad 50 g
Número UN UN3271
Beilstein 907023
Información de solubilidad Soluble in alcohol and insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99%