Learn More
3-Metilamino-1-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7039536
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
42055-15-2
C4H11NO
89.138
MFCD06797456
KRGXWTOLFOPIKV-UHFFFAOYSA-N
3-methylamino propan-1-ol, 3-methylamino-1-propanol, 3-methylaminopropanol, 3-methylamino-propanol, 3-methylamino propanol, acmc-1argo, 3-methylamino-propan-1-ol, 3-hydroxypropyl methylamine, n-methyl-3-hydroxypropylamine
10148986
3-(metilamino)propan-1-ol
CNCCCO
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
42055-15-2
C4H11NO
89.138
MFCD06797456
KRGXWTOLFOPIKV-UHFFFAOYSA-N
3-methylamino propan-1-ol, 3-methylamino-1-propanol, 3-methylaminopropanol, 3-methylamino-propanol, 3-methylamino propanol, acmc-1argo, 3-methylamino-propan-1-ol, 3-hydroxypropyl methylamine, n-methyl-3-hydroxypropylamine
10148986
3-(metilamino)propan-1-ol
CNCCCO
3-Methylamino-1-propanol is an alkanolamine that is used to redisperse compacted solids (such as antiperspirant materials) in order to analyze its components.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metilamino-1-propanol es una alkanolamina que se utiliza para redispersar sólidos compactados (como materiales antitranspirantes) para analizar sus componentes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Methylamino-1-propanol
Densidad 0.98
Punto de ebullición 169°C
Temperatura de inflamación 82°C (180°F)
Fórmula lineal CH3NH(CH2)3OH
Índice de refracción 1.44
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.14
Porcentaje de pureza 95%