Learn More
3-Metilamino-1,2-propanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045975
28.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
40137-22-2
C4H11NO2
105.137
MFCD00082732
WOMTYMDHLQTCHY-UHFFFAOYSA-N
3-methylamino-1,2-propanediol, 3-methylamino propane-1,2-diol, 1,2-propanediol, 3-methylamino, acmc-209jb1, ksc495i3p, 3-methylamino-1,2-propandiol, n-methylamino-2,3-propanediol, 3-methylamino-propan-1,2-diol, 3-methylamino-propane-1,2-diol
2734122
3-(metilamino)propano-1,2-diol
CNCC(CO)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
40137-22-2
C4H11NO2
105.137
MFCD00082732
WOMTYMDHLQTCHY-UHFFFAOYSA-N
3-methylamino-1,2-propanediol, 3-methylamino propane-1,2-diol, 1,2-propanediol, 3-methylamino, acmc-209jb1, ksc495i3p, 3-methylamino-1,2-propandiol, n-methylamino-2,3-propanediol, 3-methylamino-propan-1,2-diol, 3-methylamino-propane-1,2-diol
2734122
3-(metilamino)propano-1,2-diol
CNCC(CO)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Methylamino-1,2-propanediol
Densidad 1.093
Punto de ebullición 239°C to 241°C
Temperatura de inflamación 152°C (305°F)
Índice de refracción 1.4745
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 1733341
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.14
Porcentaje de pureza 99%