Learn More
Alfa Aesar™ 3-Methyl-N-(3,4-dimethylphenyl)benzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59961.03
Detalles adicionales : CAS : 284668-70-8 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496418
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
284668-70-8
239.318
NLVDLHCAQOOWCC-UHFFFAOYSA-N
576970
CC1=C(C=C(C=C1)NC(=O)C2=CC(=CC=C2)C)C
C16H17NO
MFCD00784142
n-3,4-dimethylphenyl-3-methylbenzamide, cambridge id 5345962, 3-methyl-n-3,4-dimethylphenyl benzamide, n-3,4-dimethylphenyl-3-methylbenzamide #, benzamide, 3-methyl-n-3,4-dimethylphenyl, n~1~-3,4-dimethylphenyl-3-methylbenzamide, n-3,4-dimethylphenyl 3-methylphenyl carboxamide, n-3,4-dimethyl-phenyl-3-methyl-benzamide
N-(3,4-dimethylphenyl)-3-methylbenzamide
Especificaciones
3-Methyl-N-(3,4-dimethylphenyl)benzamide
284668-70-8
MFCD00784142
NLVDLHCAQOOWCC-UHFFFAOYSA-N
N-(3,4-dimethylphenyl)-3-methylbenzamide
576970
Solid
1g
C16H17NO
n-3,4-dimethylphenyl-3-methylbenzamide, cambridge id 5345962, 3-methyl-n-3,4-dimethylphenyl benzamide, n-3,4-dimethylphenyl-3-methylbenzamide #, benzamide, 3-methyl-n-3,4-dimethylphenyl, n~1~-3,4-dimethylphenyl-3-methylbenzamide, n-3,4-dimethylphenyl 3-methylphenyl carboxamide, n-3,4-dimethyl-phenyl-3-methyl-benzamide
CC1=C(C=C(C=C1)NC(=O)C2=CC(=CC=C2)C)C
239.318
239.32
97%
Videos
SDS Documentos