Learn More
Alfa Aesar™ 3-Methyl-6-nitro-1H-indazole, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63005.03
Detalles adicionales : CAS : 6494-19-5 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489428
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
6494-19-5
177.163
FUNWSYKLFDLUIZ-UHFFFAOYSA-N
10921054
CC1=C2C=CC(=CC2=NN1)[N+](=O)[O-]
C8H7N3O2
MFCD07082704
3-methyl-6-nitro-1h-indazole, 3-methyl-6-nitroindazole, 1h-indazole, 3-methyl-6-nitro, 3-methyl-6-nitro-indazole, pubchem9492, pubchem18398, 6-nitro-3-methylindazole, ksc352s0d, 2h-indazole,3-methyl-6-nitro
3-methyl-6-nitro-2H-indazole
Especificaciones
3-Methyl-6-nitro-1H-indazole
1g
C8H7N3O2
3-methyl-6-nitro-1h-indazole, 3-methyl-6-nitroindazole, 1h-indazole, 3-methyl-6-nitro, 3-methyl-6-nitro-indazole, pubchem9492, pubchem18398, 6-nitro-3-methylindazole, ksc352s0d, 2h-indazole,3-methyl-6-nitro
CC1=C2C=CC(=CC2=NN1)[N+](=O)[O-]
177.163
177.16
97%
184°C to 188°C
6494-19-5
MFCD07082704
FUNWSYKLFDLUIZ-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-6-nitro-2H-indazole
10921054
Solid
Videos
SDS Documentos