Learn More
Alfa Aesar™ 3-Methyl-5-isoxazolemethanol, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63114.03
Detalles adicionales : CAS : 14716-89-3 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499618
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
14716-89-3
113.116
OFSDWHRZVRCPBR-UHFFFAOYSA-N
10820493
CC1=NOC(=C1)CO
C5H7NO2
MFCD09859210
3-methylisoxazol-5-yl methanol, 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanol, 3-methyl-5-isoxazolemethanol, 5-isoxazolemethanol,3-methyl, 3-methylisoxazol-5-yl methan-1-ol, 3-methylisoxazole-5-methanol, 5-isoxazolemethanol, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolyl methanol, 5-hydroxymethyl-3-methylisoxazole, 5-hydroxymethyl-3-methyl-isoxazole
(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)methanol
Especificaciones
3-Methyl-5-isoxazolemethanol
14716-89-3
MFCD09859210
OFSDWHRZVRCPBR-UHFFFAOYSA-N
(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)methanol
10820493
Viscous Liquid
1g
C5H7NO2
3-methylisoxazol-5-yl methanol, 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanol, 3-methyl-5-isoxazolemethanol, 5-isoxazolemethanol,3-methyl, 3-methylisoxazol-5-yl methan-1-ol, 3-methylisoxazole-5-methanol, 5-isoxazolemethanol, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolyl methanol, 5-hydroxymethyl-3-methylisoxazole, 5-hydroxymethyl-3-methyl-isoxazole
CC1=NOC(=C1)CO
113.116
113.11
97%
Videos
SDS Documentos