Learn More
Ácido 3-metil-5-isoxazoleacético, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-3770974
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
19668-85-0
C6H7NO3
141.13
MFCD01863539
POEFJFLAFQWOTL-UHFFFAOYSA-N
2-3-methylisoxazol-5-yl acetic acid, 3-methyl-5-isoxazoleacetic acid, 5-isoxazoleacetic acid, 3-methyl, 2-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl acetic acid, 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl acetic acid, 5-isoxazoleacetic acid,3-methyl, zlchem 1304, 3-methyl-5-isoxazole acetic acid, 3-methyl-isoxazol-5-yl-acetic acid, 5-carboxymethyl-3-methylisoxazole
4195532
ácido 2-(3-metil-1,2-oxazol-5-il)acético
CC1=NOC(=C1)CC(=O)O
19668-85-0
C6H7NO3
141.13
MFCD01863539
POEFJFLAFQWOTL-UHFFFAOYSA-N
2-3-methylisoxazol-5-yl acetic acid, 3-methyl-5-isoxazoleacetic acid, 5-isoxazoleacetic acid, 3-methyl, 2-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl acetic acid, 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl acetic acid, 5-isoxazoleacetic acid,3-methyl, zlchem 1304, 3-methyl-5-isoxazole acetic acid, 3-methyl-isoxazol-5-yl-acetic acid, 5-carboxymethyl-3-methylisoxazole
4195532
ácido 2-(3-metil-1,2-oxazol-5-il)acético
CC1=NOC(=C1)CC(=O)O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-isoxazoleacetic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 101.0°C to 104.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino o cristales similares a agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-5-isoxazoleacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.