Learn More
3-Metil-3-oxetanometanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758449
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3143-02-0
C5H10O2
102.13
MFCD00010273
NLQMSBJFLQPLIJ-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-3-oxetanemethanol, 3-methyloxetan-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-3-methyloxetane, 3-oxetanemethanol, 3-methyl, 3-methyl-3-oxetanyl methanol, 3-methyloxetane-3-methanol, 3-methyl-3-oxethanemethanol, 3-methyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-methyl-oxetane, 3-methyl-oxetan-3-yl-methanol
137837
(3-metiloxetan-3-il)metanol
CC1(COC1)CO
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3143-02-0
C5H10O2
102.13
MFCD00010273
NLQMSBJFLQPLIJ-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-3-oxetanemethanol, 3-methyloxetan-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-3-methyloxetane, 3-oxetanemethanol, 3-methyl, 3-methyl-3-oxetanyl methanol, 3-methyloxetane-3-methanol, 3-methyl-3-oxethanemethanol, 3-methyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-methyl-oxetane, 3-methyl-oxetan-3-yl-methanol
137837
(3-metiloxetan-3-il)metanol
CC1(COC1)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-3-oxetanemethanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0340g/mL
Punto de ebullición 122.0°C (70.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 97°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.034
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-3-oxetanemethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.