Learn More
3-Metil-3-metoxibutanol, 99 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 259750010
Detalles adicionales : CAS : 56539-66-3 Peso : 0.97600kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10006043
  • 51.64€ / 1 litro
En stock, listo para ser enviado: 4
56539-66-3
118.176
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
62118
CC(C)(CCO)OC
C6H14O2
MFCD00044771
3-methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-methyl-3-methoxybutanol, 3-methoxy-3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methoxy-3-methyl, methoxymethylbutanol, 3-methoxy-3-methyl-butan-1-ol, acmc-1bbqk, dsstox_cid_24389, dsstox_rid_80190, dsstox_gsid_44389
3-metoxi-3-metilbutan-1-ol
Especificaciones
3-Methyl-3-methoxybutanol
71°C
Frasco de vidrio
0.926
Incolora
1L
56539-66-3
100.0
C6H14O2
MFCD00044771
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
3-metoxi-3-metilbutan-1-ol
62118
Líquido
0.9260g/mL
Authentic
1.4260 to 1.4280
174.0°C
-50.0°C
99%
98.5
99%
(CH3)2C(OCH3)CH2CH2OH
3-methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-methyl-3-methoxybutanol, 3-methoxy-3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methoxy-3-methyl, methoxymethylbutanol, 3-methoxy-3-methyl-butan-1-ol, acmc-1bbqk, dsstox_cid_24389, dsstox_rid_80190, dsstox_gsid_44389
CC(C)(CCO)OC
118.176
118.17
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3-Methyl-3-methoxybutanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos
Certificados