Learn More
Alfa Aesar™ 3-Methyl-2-thiohydantoin, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63157.06
Detalles adicionales : CAS : 694-68-8 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499688
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
694-68-8
130.165
MEJHYNPOIFOIIU-UHFFFAOYSA-N
3037576
CN1C(=O)CNC1=S
C4H6N2OS
MFCD00038425
methylthiohydantoin, mth-glycine, 3-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one, 3-methyl-2-thioxo-4-imidazolidinone, 3-methyl thiohydantoin, 3-methyl-2-thioxo-1,3-diazolidin-4-one, 3-methyl-2-thiohydantoin, 3-methyl-2-sulfanyl-5h-imidazol-4-one, 2-mercapto-3-methyl-3,5-dihydro-imidazol-4-one, 3-methyl-2-sulfanyl-3,5-dihydro-4h-imidazol-4-one
3-methyl-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one
Especificaciones
3-Methyl-2-thiohydantoin
694-68-8
MFCD00038425
methylthiohydantoin, mth-glycine, 3-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one, 3-methyl-2-thioxo-4-imidazolidinone, 3-methyl thiohydantoin, 3-methyl-2-thioxo-1,3-diazolidin-4-one, 3-methyl-2-thiohydantoin, 3-methyl-2-sulfanyl-5h-imidazol-4-one, 2-mercapto-3-methyl-3,5-dihydro-imidazol-4-one, 3-methyl-2-sulfanyl-3,5-dihydro-4h-imidazol-4-one
CN1C(=O)CNC1=S
130.165
130.16
95%
5g
C4H6N2OS
2840
MEJHYNPOIFOIIU-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one
3037576
Solid
Videos
SDS Documentos