Learn More
Alfa Aesar™ 3-Metil-2-pirazolin-5-ona, + 98 %
Marca:  Alfa Aesar™ A10253.30
Detalles adicionales : CAS : 108-26-9 Peso : 0.25000kg
Cantidad 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11443963
  • 421.00€ / 250 g
Fecha estimada de envío
17-05-2021
Descripción
Descripción
Aplicaciones
La 3-metil-2-pirazolin-5-ona se utiliza en la preparación de [indol-3,4′-pirano[2,3-c]pirazol] espirocíclico al reaccionar con isatinas y malonitrilo en presencia de bromuro de sodio como electrolito.
Solubilidad
Ligeramente soluble en etanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
108-26-9
98.105
NHLAPJMCARJFOG-UHFFFAOYSA-N
7920
CC1=NNC(=O)C1
C4H6N2O
MFCD00020699
3-methyl-2-pyrazolin-5-one, 3-methyl-5-pyrazolone, 3-methyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 3h-pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl, 3-methyl-pyrazolon-5, 2-pyrazolin-5-one, 3-methyl, 3-methyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 5-methyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-3h-pyrazol-3-one, 3-methyl-pyrazolon-5 german
3-metil-1,4-dihidropirazol-5-ona
Especificaciones
3-Methyl-2-pyrazolin-5-one
250g
C4H6N2O
3-methyl-2-pyrazolin-5-one, 3-methyl-5-pyrazolone, 3-methyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 3h-pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl, 3-methyl-pyrazolon-5, 2-pyrazolin-5-one, 3-methyl, 3-methyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 5-methyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-3h-pyrazol-3-one, 3-methyl-pyrazolon-5 german
NHLAPJMCARJFOG-UHFFFAOYSA-N
3-metil-1,4-dihidropirazol-5-ona
7920
≥98%
220°C to 224°C
108-26-9
MFCD00020699
Slightly soluble in ethanol.
CC1=NNC(=O)C1
98.105
98.11
Videos
SDS Documentos