missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine, 95%, Alfa Aesar™

153.00€ - 489.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 116834-96-9
Fórmula molecular C7H7N3
Molecular Weight (g/mol) 133.154
Número MDL MFCD09607943
InChI Key STHBHEYNLYNJAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 3-methyl-2h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine,3-methyl-9ci, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 3-methyl, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine,3-methyl, 3-methyl-7-aza-1h-indazole, 3-methylpyrazolo 5,4-b pyridine, 3-methyl-pyrazolo 3,4-b pyridine, 3-methyl-7-aza benzpyrazole, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine,3-methyl
PubChem CID 10582825
IUPAC Name 3-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
SMILES CC1=C2C=CC=NC2=NN1
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15467928 SDS Alfa Aesar
H61397.MD
250mg 153.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-07-2019
Añadir a la cesta
 
15457928 SDS Alfa Aesar
H61397.03
1g 489.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-07-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

116834-96-9
133.154
STHBHEYNLYNJAM-UHFFFAOYSA-N
10582825
CC1=C2C=CC=NC2=NN1
C7H7N3
MFCD09607943
3-methyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 3-methyl-2h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine,3-methyl-9ci, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 3-methyl, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine,3-methyl, 3-methyl-7-aza-1h-indazole, 3-methylpyrazolo 5,4-b pyridine, 3-methyl-pyrazolo 3,4-b pyridine, 3-methyl-7-aza benzpyrazole, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine,3-methyl
3-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine

Especificaciones

3-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
116834-96-9
MFCD09607943
STHBHEYNLYNJAM-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
10582825
Solid
250mg
C7H7N3
3-methyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 3-methyl-2h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine,3-methyl-9ci, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 3-methyl, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine,3-methyl, 3-methyl-7-aza-1h-indazole, 3-methylpyrazolo 5,4-b pyridine, 3-methyl-pyrazolo 3,4-b pyridine, 3-methyl-7-aza benzpyrazole, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine,3-methyl
CC1=C2C=CC=NC2=NN1
133.154
133.15
95%