Learn More
Alfa Aesar™ 3-Methyl-1-phenyl-2-thiohydantoin, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64548.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491819
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD03721167
3-Methyl-1-phenyl-2-thioxo-4-imidazolidinone
Especificaciones
3-Methyl-1-phenyl-2-thiohydantoin
MFCD03721167
206.26
95%
5g
3-Methyl-1-phenyl-2-thioxo-4-imidazolidinone
Solid
Videos
SDS Documentos