Learn More
3-Metil-1-pentanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779176
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
589-35-5
C6H14O
102.18
MFCD00002937
IWTBVKIGCDZRPL-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-1-pentanol, 3-methylpentanol, 1-pentanol, 3-methyl, 2-ethyl-4-butanol, 3-ethyl-1-butanol, 3-ethylbutanol, 3-methyl pentanol, fema no. 3762, 3-methyl pentan-1-ol, 3-methyl-pentan-1-ol
11508
CHEBI:87381
3-metilpentan-1-ol
CCC(C)CCO
589-35-5
C6H14O
102.18
MFCD00002937
IWTBVKIGCDZRPL-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-1-pentanol, 3-methylpentanol, 1-pentanol, 3-methyl, 2-ethyl-4-butanol, 3-ethyl-1-butanol, 3-ethylbutanol, 3-methyl pentanol, fema no. 3762, 3-methyl pentan-1-ol, 3-methyl-pentan-1-ol
11508
CHEBI:87381
3-metilpentan-1-ol
CCC(C)CCO
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1-pentanol
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8230g/mL
Punto de ebullición 150°C to 154°C
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Índice de refracción 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.823
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-1-pentanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.