Learn More
3-Metil-1-butina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
3-Methyl-1-butyne is a terminal alkyne that under goes hydrosilylation reaction using phenylsilane. 3-Methyl-1-butyne is used as an intermediate for pharmaceuticals, in cosmetics and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-metil-1-butina es un alqueno terminal que se somete a una reacción de hidrosililación utilizando fenilsilano. La 3-metil-1-butina se utiliza como intermedio para los productos farmacéuticos, en cosméticos y en investigación química.
Solubilidad
Miscible con alcohol. No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la luz y al calor. Incompatible con ácidos, bases y agentes oxidantes fuertes.
La 3-metil-1-butina es un alqueno terminal que se somete a una reacción de hidrosililación utilizando fenilsilano. La 3-metil-1-butina se utiliza como intermedio para los productos farmacéuticos, en cosméticos y en investigación química.
Solubilidad
Miscible con alcohol. No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la luz y al calor. Incompatible con ácidos, bases y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-1-butyne |
Densidad | 0.666 |
Punto de ebullición | 30°C |
Temperatura de inflamación | −30°C (−22°F) |
Fórmula lineal | (CH3)2CHC≡CH |
Índice de refracción | 1.374 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3295 |
Información de solubilidad | Miscible with alcohol. Immiscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 68.12 |