Learn More
3-Metoxitiofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080912
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
15570-12-4
C7H8OS
140.2
MFCD00004841
QMVAZEHZOPDGHA-UHFFFAOYSA-N
3-methoxythiophenol, 3-methoxybenzenthiol, 3-methoxy thiophenol, m-methoxythiophenol, 3-mercaptoanisole, benzenethiol, 3-methoxy, m-methoxybenzenethiol, 3-methoxy-benzenethiol, 3-methoxybenzene-1-thiol, meta-methoxybenzenethiol
84989
3-metoxibencenotiol
COC1=CC(=CC=C1)S
15570-12-4
C7H8OS
140.2
MFCD00004841
QMVAZEHZOPDGHA-UHFFFAOYSA-N
3-methoxythiophenol, 3-methoxybenzenthiol, 3-methoxy thiophenol, m-methoxythiophenol, 3-mercaptoanisole, benzenethiol, 3-methoxy, m-methoxybenzenethiol, 3-methoxy-benzenethiol, 3-methoxybenzene-1-thiol, meta-methoxybenzenethiol
84989
3-metoxibencenotiol
COC1=CC(=CC=C1)S
3-Methoxythiophenol is used in the preparation of allenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metoxitiofenol se utiliza en la preparación de alenos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en metanol, benceno, hexano, tolueno y diclorometano.
Notas
Almacenar bajo gas inerte seco. Es sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Methoxythiophenol
Densidad 1.136
Punto de ebullición 225°C to 227°C
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.5865
Cantidad 1 g
Beilstein 2041496
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in methanol,benzene,hexane,toluene and dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.21
Porcentaje de pureza 98%