missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido 3-metoxitiofeno-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Sinónimo | 2-carboxy-3-methoxythiophene, 3-methoxy-2-thiophenecarboxylic acid, 3-methoxy-2-thienylcarboxlic acid, 3-methoxythiophene carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid,3-methoxy, 2-thiophenecarboxylic acid,3-methoxy, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-methoxy, 3-methoxy-2-thiophene carboxylic acid |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.18 |
Porcentaje de pureza | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'