Learn More
3-Metoxipropil isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10001894
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
17702-11-3
C5H9NOS
131.193
MFCD00022063
UKVFWFDXYBLOLU-UHFFFAOYSA-N
3-methoxypropyl isothiocyanate, 3-methoxypropylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-propane, propane,1-isothiocyanato-3-methoxy, propane, 1-isothiocyanato-3-methoxy, 3-methoxypropanisothiocyanate, acmc-1bu13, 3-methoxy-n-propyl isothiocyanate, 3-methoxpropyl isothiocyanate, #
140274
1-isotiocianato-3-metoxipropano
COCCCN=C=S
17702-11-3
C5H9NOS
131.193
MFCD00022063
UKVFWFDXYBLOLU-UHFFFAOYSA-N
3-methoxypropyl isothiocyanate, 3-methoxypropylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-propane, propane,1-isothiocyanato-3-methoxy, propane, 1-isothiocyanato-3-methoxy, 3-methoxypropanisothiocyanate, acmc-1bu13, 3-methoxy-n-propyl isothiocyanate, 3-methoxpropyl isothiocyanate, #
140274
1-isotiocianato-3-metoxipropano
COCCCN=C=S
Nombre del producto químico o material 3-Methoxypropyl isothiocyanate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.2
Porcentaje de pureza 97%