Learn More
Ácido 3-metoxifenilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
A fluorimetric method for the estimation of 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid (homovanillic acid) has been developed and applied to normal brain tissue. The presence of homovanillic acid in the caudate nucleus of normal animals of several species has been demonstrated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha desarrollado y aplicado un método fluorimétrico para la estimación del ácido 4-hidroxi-3-metoxifenilacético (ácido homovanílico) en el tejido cerebral normal. Se ha demostrado la presencia de ácido homovanílico en el núcleo caudado de animales normales de varias especies.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Se ha desarrollado y aplicado un método fluorimétrico para la estimación del ácido 4-hidroxi-3-metoxifenilacético (ácido homovanílico) en el tejido cerebral normal. Se ha demostrado la presencia de ácido homovanílico en el núcleo caudado de animales normales de varias especies.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Methoxyphenylacetic acid |
Punto de fusión | 67°C to 72°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2614004 |
Información de solubilidad | Soluble in Chloroform and Ethyl Acetate. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.18 |
Porcentaje de pureza | 97% |