Learn More
3'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 450480010
Detalles adicionales : CAS : 186550-26-5 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15269656
  • 96.40€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
186550-26-5
282.75
3'-methoxy-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxy 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-methoxy, 4-3-methoxyphenyl benzenesulfonyl chloride, 3'-methoxy-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3/'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
4-(3-methoxyphenyl)benzenesulfonyl chloride
C13H11ClO3S
DVQBUJTYQXKLKZ-UHFFFAOYSA-N
10826798
COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
1g
Glass Bottle
186550-26-5
C13H11ClO3S
DVQBUJTYQXKLKZ-UHFFFAOYSA-N
4-(3-methoxyphenyl)benzenesulfonyl chloride
10826798
3'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
81°C to 83°C
95%
3'-methoxy-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxy 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-methoxy, 4-3-methoxyphenyl benzenesulfonyl chloride, 3'-methoxy-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3/'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
282.75
282.75
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Documentos