Learn More
3-Metoxibencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-156863
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5071-96-5
C8H11NO
137.18
MFCD00008115
GRRIMVWABNHKBX-UHFFFAOYSA-N
3-methoxybenzylamine, m-methoxybenzylamine, 3-methoxyphenyl methanamine, 1-3-methoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-methoxy, 3-methoxyphenyl methylamine, benzylamine, m-methoxy, methoxybenzylamine, 3, benzenemethanamine, 3-methoxy-9ci, sz4
21156
COC1=CC=CC(CN)=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5071-96-5
C8H11NO
137.18
MFCD00008115
GRRIMVWABNHKBX-UHFFFAOYSA-N
3-methoxybenzylamine, m-methoxybenzylamine, 3-methoxyphenyl methanamine, 1-3-methoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-methoxy, 3-methoxyphenyl methylamine, benzylamine, m-methoxy, methoxybenzylamine, 3, benzenemethanamine, 3-methoxy-9ci, sz4
21156
COC1=CC=CC(CN)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Methoxybenzylamine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 140°C (37.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2NH2
Índice de refracción 1.5470 to 1.549
Cantidad 10 mL
Beilstein 13, I, 226
Gravedad específica 1.07
Nombre IUPAC (3-metoxifenil)metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methoxybenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.