Learn More
Cloruro de 3-metoxibenzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-156855
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
824-98-6
C8H9ClO
156.61
MFCD00000907
VGISFWWEOGVMED-UHFFFAOYSA-N
3-methoxybenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methoxybenzene, m-methoxybenzyl chloride, m-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-3-methoxy, anisole, m-chloromethyl, 3-methoxybenzylchloride, 3-chloromethyl anisole, 3-methoxy benzyl chloride, benzyl chloride,3-methoxy
69994
1-(clorometilo)-3-metoxibenceno
COC1=CC=CC(CCl)=C1
824-98-6
C8H9ClO
156.61
MFCD00000907
VGISFWWEOGVMED-UHFFFAOYSA-N
3-methoxybenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methoxybenzene, m-methoxybenzyl chloride, m-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-3-methoxy, anisole, m-chloromethyl, 3-methoxybenzylchloride, 3-chloromethyl anisole, 3-methoxy benzyl chloride, benzyl chloride,3-methoxy
69994
1-(clorometilo)-3-metoxibenceno
COC1=CC=CC(CCl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Methoxybenzyl chloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 124°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2Cl
Índice de refracción 1.5430 to 1.545
Cantidad 5 g
Beilstein 06, I, 189
Gravedad específica 1.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methoxybenzyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.