Learn More
3-Metoxi-N,N-dimetilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044912
68.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
15799-79-8
C9H13NO
151.209
MFCD00051779
MOYHVSKDHLMMPS-UHFFFAOYSA-N
3-dimethylaminoanisole, n,n-dimethyl-m-anisidine, 3-methoxy-n,n-dimethylbenzenamine, 3-methoxyphenyl dimethylamine, 3-dimethylamino-anisole, acmc-1c3gj, m-methoxy-n,n-dimethylanilin, n,n-dimethyl-3-methoxyaniline, n1,n1-dimethyl-3-methoxyaniline, 3-methoxy-n,n-dimethylbenzeneamine
139977
3-metoxi-N,N-dimetilanilina
CN(C)C1=CC(=CC=C1)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
15799-79-8
C9H13NO
151.209
MFCD00051779
MOYHVSKDHLMMPS-UHFFFAOYSA-N
3-dimethylaminoanisole, n,n-dimethyl-m-anisidine, 3-methoxy-n,n-dimethylbenzenamine, 3-methoxyphenyl dimethylamine, 3-dimethylamino-anisole, acmc-1c3gj, m-methoxy-n,n-dimethylanilin, n,n-dimethyl-3-methoxyaniline, n1,n1-dimethyl-3-methoxyaniline, 3-methoxy-n,n-dimethylbenzeneamine
139977
3-metoxi-N,N-dimetilanilina
CN(C)C1=CC(=CC=C1)OC
N,N-Dimethyl-m-anisidine is a phenyl amide with antineoplastic and antibacterial properties. It can be used to produce C20H19NO4. It will need reagent tributyl orthoformate and solvent propan-2-ol with reaction time of 90 min.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
N, N-dimetil-m-anisidina es una fenilamida con propiedades antineoplásicas y antibacterianas. Se puede utilizar para producir C20H19NO4. Necesitará un reactivo de ortoformiato de tributilo y un disolvente de propan-2-ol con tiempo de reacción 90 min
. Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
Densidad 1.031
Punto de ebullición 113°C to 114°C (6 mmHg)
Índice de refracción 1.559
Cantidad 10 g
Número UN UN2810
Beilstein 1423591
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza 98%