Learn More
Alfa Aesar™ 3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide, 97%
29.90€ - 98.80€
CAS 853367-87-0
Fórmula molecular C9H8BrF3O
Molecular Weight (g/mol) 269.061
Número MDL MFCD18398596
InChI Key MUVUCILNTIWNQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-4-trifluoromethyl benzyl bromide, 4-bromomethyl-2-methoxy-1-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 66523605
IUPAC Name 4-(bromomethyl)-2-methoxy-1-(trifluoromethyl)benzene
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CBr)C(F)(F)F
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15498675 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H33880.MD
250mg 29.90€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 3
Añadir a la cesta
15476767 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H33880.03
1g 98.80€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
853367-87-0
269.061
MUVUCILNTIWNQL-UHFFFAOYSA-N
66523605
COC1=C(C=CC(=C1)CBr)C(F)(F)F
C9H8BrF3O
MFCD18398596
3-methoxy-4-trifluoromethyl benzyl bromide, 4-bromomethyl-2-methoxy-1-trifluoromethyl benzene
4-(bromomethyl)-2-methoxy-1-(trifluoromethyl)benzene
Especificaciones
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
853367-87-0
MFCD18398596
3-methoxy-4-trifluoromethyl benzyl bromide, 4-bromomethyl-2-methoxy-1-trifluoromethyl benzene
COC1=C(C=CC(=C1)CBr)C(F)(F)F
269.061
269.06
97%
250mg
C9H8BrF3O
UN3261
MUVUCILNTIWNQL-UHFFFAOYSA-N
4-(bromomethyl)-2-methoxy-1-(trifluoromethyl)benzene
66523605
Solid