Learn More
Alfa Aesar™ 3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H33972.03
Detalles adicionales : CAS : 1214384-93-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496867
  • 91.60€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
1214384-93-6
220.147
UOBKAUNYVVOXMY-UHFFFAOYSA-N
73012640
COC1=CC=CC(=C1C(F)(F)F)C(=O)O
C9H7F3O3
MFCD13185681
3-methoxy-2-trifluoromethyl benzoic acid
3-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Especificaciones
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
161°C to 164°C
1214384-93-6
MFCD13185681
UOBKAUNYVVOXMY-UHFFFAOYSA-N
3-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
73012640
Crystalline
Cream
1g
C9H7F3O3
3-methoxy-2-trifluoromethyl benzoic acid
COC1=CC=CC(=C1C(F)(F)F)C(=O)O
220.147
220.15
97%
Videos
SDS Documentos