Learn More
3-Methoxy-2-methylpyridine, 97%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 453720010
Detalles adicionales : CAS : 26395-26-6 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15296038
  • 89.10€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
26395-26-6
123.155
3-methoxy-2-picoline, 3-methoxy-2-methyl-pyridine, pyridine,3-methoxy-2-methyl, pubchem6637, 2-methyl-3-methoxypyridine
3-methoxy-2-methylpyridine
C7H9NO
QRCUQLANPHYVEH-UHFFFAOYSA-N
3015270
CC1=C(C=CC=N1)OC
Especificación
3-Methoxy-2-methylpyridine
Authentic
1g
C7H9NO
QRCUQLANPHYVEH-UHFFFAOYSA-N
3-methoxy-2-methylpyridine
3015270
≥96.0% (GC)
61°C
170.0°C to 175.0°C
26395-26-6
3-methoxy-2-picoline, 3-methoxy-2-methyl-pyridine, pyridine,3-methoxy-2-methyl, pubchem6637, 2-methyl-3-methoxypyridine
CC1=C(C=CC=N1)OC
123.155
123.16
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3-Methoxy-2-methylpyridine, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.