Learn More
3-Methoxy-1,2-propanediol, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 338390010
Detalles adicionales : CAS : 623-39-2 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10214851
  • 19.60€ / 1 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
623-39-2
106.12
PSJBSUHYCGQTHZ-UHFFFAOYSA-N
92822
COCC(CO)O
C4H10O3
MFCD00004719
3-methoxy-1,2-propanediol, 1,2-propanediol, 3-methoxy, 1-o-methylglycerol, glycerol 1-monomethyl ether, glycerin-alpha-monomethyl ether, glycerin-.alpha.-monomethyl ether, glycerin methyl ether, 3-methoxypropan-1,2-diol, 1-o-methyl-rac-glycerol, acmc-1bhm7
3-methoxypropane-1,2-diol
Especificaciones
3-Methoxy-1, 2-propanediol
>110°C
Glass bottle
1.12
Colorless
623-39-2
100.0
C4H10O3
MFCD00004719
Solubility in water: soluble in water
COCC(CO)O
106.12
106.12
98%
1.1200g/mL
Authentic
1.4430 to 1.445
133°C (35.0mmHg)
1g
97.5
97.5% min. (GC)
H3COCH2CH(OH)CH2OH
3-methoxy-1,2-propanediol, 1,2-propanediol, 3-methoxy, 1-o-methylglycerol, glycerol 1-monomethyl ether, glycerin-alpha-monomethyl ether, glycerin-.alpha.-monomethyl ether, glycerin methyl ether, 3-methoxypropan-1,2-diol, 1-o-methyl-rac-glycerol, acmc-1bhm7
PSJBSUHYCGQTHZ-UHFFFAOYSA-N
3-methoxypropane-1,2-diol
92822
Liquid
Videos
SDS Documentos