Learn More
3-(Methanesulfonyl)phenylboronic acid, 98%, Acros Organics™
125.00€ - 523.90€
CAS 373384-18-0
Fórmula molecular C7H9BO4S
Molecular Weight (g/mol) 200.02
InChI Key HZFFUMBZBGETES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylsulfonyl phenylboronic acid, 3-methylsulfonyl phenyl boronic acid, 3-methylsulfonylphenyl boronic acid, 3-methanesulfonyl phenylboronic acid, 3-methanesulfonyl phenyl boronic acid, 3-methanesulfonylphenylboronic acid, boronic acid, 3-methylsulfonyl phenyl, 3-methanesulfonylphenyl boronic acid, 3-methanesulphonyl phenylboronic acid
PubChem CID 2773542
IUPAC Name (3-methylsulfonylphenyl)boronic acid
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)C)(O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15269906 Ver documentos Acros Organics
454240010
1g 125.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-10-2019
Añadir a la cesta
15209926 Ver documentos Acros Organics
454240050
5g 523.90€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-10-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
373384-18-0
200.02
3-methylsulfonyl phenylboronic acid, 3-methylsulfonyl phenyl boronic acid, 3-methylsulfonylphenyl boronic acid, 3-methanesulfonyl phenylboronic acid, 3-methanesulfonyl phenyl boronic acid, 3-methanesulfonylphenylboronic acid, boronic acid, 3-methylsulfonyl phenyl, 3-methanesulfonylphenyl boronic acid, 3-methanesulphonyl phenylboronic acid
(3-methylsulfonylphenyl)boronic acid
C7H9BO4S
HZFFUMBZBGETES-UHFFFAOYSA-N
2773542
B(C1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)C)(O)O
Especificaciones
1g
Authentic
102.0°C to 110.0°C
98%
3-methylsulfonyl phenylboronic acid, 3-methylsulfonyl phenyl boronic acid, 3-methylsulfonylphenyl boronic acid, 3-methanesulfonyl phenylboronic acid, 3-methanesulfonyl phenyl boronic acid, 3-methanesulfonylphenylboronic acid, boronic acid, 3-methylsulfonyl phenyl, 3-methanesulfonylphenyl boronic acid, 3-methanesulphonyl phenylboronic acid
B(C1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)C)(O)O
200.02
200.02
3-(Methanesulfonyl)phenylboronic acid
Glass Bottle
373384-18-0
C7H9BO4S
HZFFUMBZBGETES-UHFFFAOYSA-N
(3-methylsulfonylphenyl)boronic acid
2773542
≥97.5% (HPLC)
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3-(Methanesulfonyl)phenylboronic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.