Learn More
Ácido 3-(metanosulfonil)fenilborónico, 98 %, Acros Organics™
Catalog Number 15209926
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
373384-18-0
C7H9BO4S
200.02
HZFFUMBZBGETES-UHFFFAOYSA-N
3-methylsulfonyl phenylboronic acid, 3-methylsulfonyl phenyl boronic acid, 3-methylsulfonylphenyl boronic acid, 3-methanesulfonyl phenylboronic acid, 3-methanesulfonyl phenyl boronic acid, 3-methanesulfonylphenylboronic acid, boronic acid, 3-methylsulfonyl phenyl, 3-methanesulfonylphenyl boronic acid, 3-methanesulphonyl phenylboronic acid
2773542
ácido (3-metilsulfonilfenil)borónico
B(C1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)C)(O)O
373384-18-0
C7H9BO4S
200.02
HZFFUMBZBGETES-UHFFFAOYSA-N
3-methylsulfonyl phenylboronic acid, 3-methylsulfonyl phenyl boronic acid, 3-methylsulfonylphenyl boronic acid, 3-methanesulfonyl phenylboronic acid, 3-methanesulfonyl phenyl boronic acid, 3-methanesulfonylphenylboronic acid, boronic acid, 3-methylsulfonyl phenyl, 3-methanesulfonylphenyl boronic acid, 3-methanesulphonyl phenylboronic acid
2773542
ácido (3-metilsulfonilfenil)borónico
B(C1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)C)(O)O
Nombre del producto químico o material 3-(Methanesulfonyl)phenylboronic acid
Punto de fusión 102.0°C to 110.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.02
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Methanesulfonyl)phenylboronic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.