Learn More
Ácido 3-mercaptopropiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11440803
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
107-96-0
C3H6O2S
106.139
MFCD00004897
DKIDEFUBRARXTE-UHFFFAOYSA-N
3-mercaptopropionic acid, 3-mercaptopropanoic acid, 3-thiopropionic acid, 3-thiopropanoic acid, propanoic acid, 3-mercapto, beta-mercaptopropionic acid, 3mpa, mercaptopropionic acid, beta-thiopropionic acid, 2-mercaptoethanecarboxylic acid
6514
CHEBI:44111
Ácido 3-sulfanilpropanoico
C(CS)C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
107-96-0
C3H6O2S
106.139
MFCD00004897
DKIDEFUBRARXTE-UHFFFAOYSA-N
3-mercaptopropionic acid, 3-mercaptopropanoic acid, 3-thiopropionic acid, 3-thiopropanoic acid, propanoic acid, 3-mercapto, beta-mercaptopropionic acid, 3mpa, mercaptopropionic acid, beta-thiopropionic acid, 2-mercaptoethanecarboxylic acid
6514
CHEBI:44111
Ácido 3-sulfanilpropanoico
C(CS)C(=O)O
3-Mercaptopropionic acid is widely used in food and beverage industries as a flavoring agent. It is used in the production of PVC stabilizers, which are used as chain transfer agents in polymerizations. It can be used as primary or secondary, color stabilizer in combination with phenolic antioxidant for polymers. It acts as a sulfide ion equivalent and is utilized in the preparation of diaryl sulfide from aryl iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-mercaptopropiónico se utiliza ampliamente en las industrias de alimentos y bebidas como agente aromatizante. Se utiliza en la producción de estabilizadores de PVC, que se utilizan como agentes de transferencia de cadena en las polimerizaciones. Se puede utilizar como estabilizador de color primario o secundario en combinación con el antioxidante fenólico para polímeros. Actúa como un equivalente de iones de sulfuro y se utiliza en la preparación de sulfuro de diarilo a partir de yoduro de arilo.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, benceno y éter.
Notas
Sensible al aire. Higroscópico. Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes de reducción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Mercaptopropionic acid
Punto de fusión 17°C to 19°C
Densidad 1.22
Punto de ebullición 110°C to 111°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Fórmula lineal HSCH2CH2CO2H
Índice de refracción 1.492
Cantidad 100 g
Número UN UN2922
Beilstein 773807
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,benzene and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.14
Porcentaje de pureza 99%