missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Mercapto-2-pentanona, 98 %, estab. con 0,1 % de carbonato de calcio, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7026026
26.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
67633-97-0
C5H10OS
118.194
MFCD02093290
SZECUQRKLXRGSJ-UHFFFAOYSA-N
3-mercapto-2-pentanone, 2-pentanone, 3-mercapto, 3-mercaptopentan-2-one, fema no. 3300, 3-mercapto-2-penanone, 2-pentanone,3-mercapto, acmc-1b6ys, 2-pentanone, 3-mercapto-7ci,9ci
62237
3-sulfanilpentan-2-ona
CCC(C(=O)C)S
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
67633-97-0
C5H10OS
118.194
MFCD02093290
SZECUQRKLXRGSJ-UHFFFAOYSA-N
3-mercapto-2-pentanone, 2-pentanone, 3-mercapto, 3-mercaptopentan-2-one, fema no. 3300, 3-mercapto-2-penanone, 2-pentanone,3-mercapto, acmc-1b6ys, 2-pentanone, 3-mercapto-7ci,9ci
62237
3-sulfanilpentan-2-ona
CCC(C(=O)C)S

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Mercapto-2-pentanone
Nombre de nota stabilized with 0.1% Calcium carbonate
Densidad 0.988
Índice de refracción 1.466
Cantidad 1 g
Número UN UN3336
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.19
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'