Learn More
3-Mercapto-1-hexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-155464
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
51755-83-0
C6H14OS
134.23
MFCD00792515
TYZFMFVWHZKYSE-UHFFFAOYSA-N
3-mercapto-1-hexanol, 3-mercaptohexanol, 3-mercaptohexan-1-ol, 1-hexanol, 3-mercapto, 3-thiohexan-1-ol, 3-sulphanylhexan-1-ol, 3-sulfanyl-1-hexanol, 3-thiohexanol, acmc-209kvm, 3-mercapto-hexan-1-ol
521348
CHEBI:77690
3-sulfanilhexan-1-ol
CCCC(CCO)S
51755-83-0
C6H14OS
134.23
MFCD00792515
TYZFMFVWHZKYSE-UHFFFAOYSA-N
3-mercapto-1-hexanol, 3-mercaptohexanol, 3-mercaptohexan-1-ol, 1-hexanol, 3-mercapto, 3-thiohexan-1-ol, 3-sulphanylhexan-1-ol, 3-sulfanyl-1-hexanol, 3-thiohexanol, acmc-209kvm, 3-mercapto-hexan-1-ol
521348
CHEBI:77690
3-sulfanilhexan-1-ol
CCCC(CCO)S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Mercapto-1-hexanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 250°C
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H3C(CH2)2CH(SH)(CH2)2OH
Índice de refracción 1.4790 to 1.481
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water.,soluble in organic solvents (most)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.23
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Mercapto-1-hexanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.