Learn More
Alfa Aesar™ 3-Isopropyl-1-methyl-2-thiohydantoin, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63922.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490889
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD27976892
3-Isopropyl-1-methyl-2-thioxo-4-imidazolidinone
Especificaciones
3-Isopropyl-1-methyl-2-thiohydantoin
MFCD27976892
172.25
95%
5g
3-Isopropyl-1-methyl-2-thioxo-4-imidazolidinone
Solid
Videos
SDS Documentos