Learn More
3-Yodopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-149386
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
1120-90-7
C5H4IN
205
MFCD00023553
XDELKSRGBLWMBA-UHFFFAOYSA-N
3-iodo pyridine, 3-iodo-pyridine, pyridine, 3-iodo, 3-iodpyridin, 3-iodopyridine, pubchem6634, acmc-1bvap, ksc490s0t
70714
3-yodopiridina
C1=CC(=CN=C1)I
1120-90-7
C5H4IN
205
MFCD00023553
XDELKSRGBLWMBA-UHFFFAOYSA-N
3-iodo pyridine, 3-iodo-pyridine, pyridine, 3-iodo, 3-iodpyridin, 3-iodopyridine, pubchem6634, acmc-1bvap, ksc490s0t
70714
3-yodopiridina
C1=CC(=CN=C1)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Iodopyridine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 53.0°C to 56.0°C
Temperatura de inflamación 106°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Iodopyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.