Learn More
3-Yodopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026914
68.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1120-90-7
C5H4IN
204.998
MFCD00023553
XDELKSRGBLWMBA-UHFFFAOYSA-N
3-iodo pyridine, 3-iodo-pyridine, pyridine, 3-iodo, 3-iodpyridin, 3-iodopyridine, pubchem6634, acmc-1bvap, ksc490s0t
70714
3-yodopiridina
C1=CC(=CN=C1)I
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1120-90-7
C5H4IN
204.998
MFCD00023553
XDELKSRGBLWMBA-UHFFFAOYSA-N
3-iodo pyridine, 3-iodo-pyridine, pyridine, 3-iodo, 3-iodpyridin, 3-iodopyridine, pubchem6634, acmc-1bvap, ksc490s0t
70714
3-yodopiridina
C1=CC(=CN=C1)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Iodopyridine
Punto de fusión 53°C to 56°C
Punto de ebullición 90°C to 92°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 106°C (222°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 106059
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 205
Porcentaje de pureza 99%