Learn More
3-Iodophenol, TRC
Product Code. 30389348
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
Product Code. Quantity Unit Size
30389348 25 g 25g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30389348 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI71750525G
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 3-Iodophenol
CAS 626-02-8
Molecular Formula C6H5IO
Quantity 25 g
Synonym m-Iodophenol, 3-Iodophenol, m-Hydroxyiodobenzene, m-Iodophenol, m-Iodophenol
InChI Formula InChI=1S/C6H5IO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
SMILES Oc1cccc(I)c1
IUPAC Name 3-iodophenol
Molecular Weight (g/mol) 220.01
Formula Weight 219.9385
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.