Learn More
3-Iodobenzylamine, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 367320200
Detalles adicionales : CAS : 696-40-2 Peso : 0.07000kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 20g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10398793
  • 865.00€ / 20 g
Fecha estimada de envío
31-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
696-40-2
233.052
LQLOGZQVKUNBRX-UHFFFAOYSA-N
97012
C1=CC(=CC(=C1)I)CN
C7H8IN
MFCD00192227
3-iodobenzylamine, 3-iodophenyl methanamine, meta-iodobenzylamine, benzenemethanamine, 3-iodo, 3-iodo-benzylamine, 1-3-iodophenyl methanamine, 3-iodobenzyl amine, m-iodobenzylamine, 3-iodobenzenemethanamine, 3-iodo-benzenemethanamine
(3-iodophenyl)methanamine
Especificaciones
3-Iodobenzylamine
>110°C
Glass bottle
1.748
Yellow
696-40-2
100.0
C7H8IN
MFCD00192227
3-iodobenzylamine, 3-iodophenyl methanamine, meta-iodobenzylamine, benzenemethanamine, 3-iodo, 3-iodo-benzylamine, 1-3-iodophenyl methanamine, 3-iodobenzyl amine, m-iodobenzylamine, 3-iodobenzenemethanamine, 3-iodo-benzenemethanamine
C1=CC(=CC(=C1)I)CN
233.052
233.05
97%
1.7480g/mL
Authentic
1.6380 to 1.6400
132.0°C (8.0 mmHg)
20g
96.0
97%
IC6H4CH2NH2
12, 2354
LQLOGZQVKUNBRX-UHFFFAOYSA-N
(3-iodophenyl)methanamine
97012
Liquid
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3-Iodobenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos