Learn More
Bromuro de 3-yodobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593297
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
49617-83-6
C7H6BrI
296.93
MFCD00019016
BACZSVQZBSCWIG-UHFFFAOYSA-N
3-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-iodobenzene, alpha-bromo-3-iodotoluene, 3-iodobenzylbromide, m-iodobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-iodo, m-iodobenzylbromide, 3-iodo-benzylbromide, 3-iodo-benzyl bromide, meta-iodobenzyl bromide
2759361
1-(bromometilo)-3-yodobenceno
C1=CC(=CC(=C1)I)CBr
49617-83-6
C7H6BrI
296.93
MFCD00019016
BACZSVQZBSCWIG-UHFFFAOYSA-N
3-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-iodobenzene, alpha-bromo-3-iodotoluene, 3-iodobenzylbromide, m-iodobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-iodo, m-iodobenzylbromide, 3-iodo-benzylbromide, 3-iodo-benzyl bromide, meta-iodobenzyl bromide
2759361
1-(bromometilo)-3-yodobenceno
C1=CC(=CC(=C1)I)CBr
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Iodobenzyl bromide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 47°C to 50°C
Color Marrón o naranja a rojo
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2C6H4I
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.93
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Iodobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.