missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Yodobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
3-Iodobenzaldehyde is used as an organic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-yodobenzaldehído se utiliza como reactivo orgánico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte. Es sensible al aire y a la luz.
El 3-yodobenzaldehído se utiliza como reactivo orgánico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte. Es sensible al aire y a la luz.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Iodobenzaldehyde |
Punto de fusión | 55°C to 57°C |
Punto de ebullición | 124°C to 125°C (13 mmHg) |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 1854653 |
Sensibilidad | Air and light sensitive |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.02 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'