missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Yodoanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7021744
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
766-85-8
C7H7IO
234.036
MFCD00001048
RSHBAGGASAJQCH-UHFFFAOYSA-N
3-iodoanisole, m-iodoanisole, benzene, 1-iodo-3-methoxy, anisole, m-iodo, m-methoxyiodobenzene, 3-methoxyphenyl iodide, 3-methoxyiodobenzene, 1-iodo-3-methoxy-benzene, m-iodoanisol, m-iodo-anisole
69839
1-yodo-3-metoxibenceno
COC1=CC(=CC=C1)I
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
766-85-8
C7H7IO
234.036
MFCD00001048
RSHBAGGASAJQCH-UHFFFAOYSA-N
3-iodoanisole, m-iodoanisole, benzene, 1-iodo-3-methoxy, anisole, m-iodo, m-methoxyiodobenzene, 3-methoxyphenyl iodide, 3-methoxyiodobenzene, 1-iodo-3-methoxy-benzene, m-iodoanisol, m-iodo-anisole
69839
1-yodo-3-metoxibenceno
COC1=CC(=CC=C1)I

3-Iodoanisole is used to produce 3,3'-Dimethoxy-biphenyl. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 3-yodoanisol se utiliza para producir 3,3′-dimetoxi-bifenilo. Puede usarse en los campos de los productos agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.

Solubilidad
Soluble en cloroformo, alcohol, éter. No soluble en agua.

Notas
Sensible a la luz. Incompatible con la luz y los agentes oxidantes. Almacénese en la oscuridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Iodoanisole
Densidad 1.78
Punto de ebullición 243°C to 244°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.613
Cantidad 5 g
Beilstein 1858896
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform,alcohol,ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.04
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'