Learn More
3-Yodoanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758224
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
766-85-8
C7H7IO
234.04
MFCD00001048
RSHBAGGASAJQCH-UHFFFAOYSA-N
3-iodoanisole, m-iodoanisole, benzene, 1-iodo-3-methoxy, anisole, m-iodo, m-methoxyiodobenzene, 3-methoxyphenyl iodide, 3-methoxyiodobenzene, 1-iodo-3-methoxy-benzene, m-iodoanisol, m-iodo-anisole
69839
1-yodo-3-metoxibenceno
COC1=CC(=CC=C1)I
766-85-8
C7H7IO
234.04
MFCD00001048
RSHBAGGASAJQCH-UHFFFAOYSA-N
3-iodoanisole, m-iodoanisole, benzene, 1-iodo-3-methoxy, anisole, m-iodo, m-methoxyiodobenzene, 3-methoxyphenyl iodide, 3-methoxyiodobenzene, 1-iodo-3-methoxy-benzene, m-iodoanisol, m-iodo-anisole
69839
1-yodo-3-metoxibenceno
COC1=CC(=CC=C1)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Iodoanisole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.9600g/mL
Punto de ebullición 244°C to 245°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4OCH3
Índice de refracción 1.6130 to 1.615
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 208
Gravedad específica 1.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido