Learn More
3-Indolilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-148395
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
771-51-7
C10H8N2
156.19
MFCD00005628
DMCPFOBLJMLSNX-UHFFFAOYSA-N
3-indoleacetonitrile, indole-3-acetonitrile, 3-indolylacetonitrile, 2-1h-indol-3-yl acetonitrile, 1h-indole-3-acetonitrile, indolylacetonitrile, 3-cyanomethyl indole, indoleacetonitrile, indolylacetonitril, 3-indolacetonitrile
351795
CHEBI:17566
2-(1H-indol-3-il)acetonitrilo
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CC#N
771-51-7
C10H8N2
156.19
MFCD00005628
DMCPFOBLJMLSNX-UHFFFAOYSA-N
3-indoleacetonitrile, indole-3-acetonitrile, 3-indolylacetonitrile, 2-1h-indol-3-yl acetonitrile, 1h-indole-3-acetonitrile, indolylacetonitrile, 3-cyanomethyl indole, indoleacetonitrile, indolylacetonitril, 3-indolacetonitrile
351795
CHEBI:17566
2-(1H-indol-3-il)acetonitrilo
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Indolylacetonitrile
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 35°C to 37°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 156°C to 160°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 206°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6085 to 1.6105
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Indolylacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.